Merck
323454
Sigma-Aldrich
六溴铂(IV)酸钾
≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2PtBr6
CAS号:
分子量:
752.70
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
SMILES 字串
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)(Br)(Br)Br
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)