Merck
323179
Sigma-Aldrich
5-甲基-4-(2-噻唑偶氮)间苯二酚
95%
别名:
5-甲基-4-(2-噻唑偶氮)-1,3-苯二酚, TAO
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N3O2S
CAS号:
分子量:
235.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
InChI key
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
应用
络合指示剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)