Merck
322490
Sigma-Aldrich
3-乙基-2-甲基-2-噻唑碘化物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14INS
CAS号:
分子量:
259.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES 字串
[I-].CC[N+]1=C(C)SCC1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)