Merck
320595
Sigma-Aldrich
丁二烯砜-2,2,5,5-d4
98 atom % D
别名:
2,2,5,5-Tetradeutero-3-sulfolene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4D4H2O2S
CAS号:
分子量:
122.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
mp
67-68 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
InChI 密鑰
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
應用
丁二烯-1,1,4,4-d4 的便捷来源。
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112.00 °C - closed cup
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)