Merck
319805
Sigma-Aldrich
3-氟水杨醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3-2-(OH)CHO
CAS号:
分子量:
140.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
68-70 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
Oc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
InChI 密鑰
NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)