Merck
319716
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-樟脑内磺酰亚胺
99%
别名:
(3aR)-(+)-4,5,6,7-四氢-8,8-二甲基-3H-3a,6-亚甲基-2,1-苯并异噻唑基-2,2-二氧化物, (7R)-(+)-10,10-二甲基-3-硫杂-4-氮杂三环[5.2.1.01,5]癸-4-烯-3,3-二氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO2S
分子量:
213.30
Beilstein:
85297
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +34°, c = 1 in chloroform
mp
229-230 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m0/s1
InChI 密鑰
ZAHOEBNYVSWBBW-MHPPCMCBSA-N
應用
(R) 和 (S) 型是手性(樟脑磺)哑嗪的前体,用于酯和酰胺烯醇化物的不对称羟基化反应。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2402-2402 (1986)