Merck
319678
Sigma-Aldrich
2-(甲基硫代)丁酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
CAS号:
分子量:
148.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(SC)C(=O)OC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)