Merck
318736
Sigma-Aldrich
溴甲酚紫 溶液
0.04 wt. % in H2O
别名:
5′,5′′-二溴-­甲酚磺酰酞 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H15Br2NaO5S
CAS号:
分子量:
562.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
liquid
品質等級
濃度
0.04 wt. % in H2O
pH值
5.2-6.8, yellow-green to purple
密度
0.991 g/mL at 25 °C
λmax
590 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
一般說明
溴甲酚紫(BCP)是一种有机染料和pH指示剂。它可从黄色(pH 5.2)变为紫色(6.8)。BCP可与氨反应生成铵盐。因此,它可用作氨感测探头。
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Optical fiber ammonia sensing probes using reagent immobilized porous silica coating as transducers
Tao S, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 158-163 (2006)
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)