Merck
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-乙氧羰基-γ-丁内酯
93%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O4
CAS号:
分子量:
158.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
93%
光學活性
[α]25/D +7.5°, neat
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)