Merck
317993
Fomblin® Y全氟聚醚真空油
HVAC 140/13, average mol wt 6,600
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3O[-CF(CF3)CF2O-]x(-CF2O-)yCF3
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105101
NACRES:
NB.79
形狀
liquid
分子量
average mol wt 6,600
折射率
n20/D 1.304
黏度
1508 cSt(20 °C)(lit.)
密度
1.92 g/mL at 20 °C
SMILES 字串
OC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
独特的全氟聚醚真空油具有生物和化学惰性,防水,不溶于大多数有机溶剂。FOMBLIN Y具有良好的介电性能,在很宽的温度范围内与塑性体、弹性体和大多数金属相容。具有低蒸气压、挥发性和表面张力。还具有高比重、稳定性和耐热性。317985和317993的灰尘和水分含量非常低,非常适合高纯度应用。添加Fomblin Y之前,请彻底清洗泵中的所有旧液体
法律資訊
Fomblin is a registered trademark of Solvay Solexis S.P.A.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)