Merck
317853
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-苯基-1,2-乙二醇2-甲苯磺酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO3CH2CH(C6H5)OH
CAS号:
分子量:
292.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +34°, c = 2 in ethanol
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)20(17,18)19-11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
InChI key
IOTJIFRGXYQHAQ-OAHLLOKOSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)