所有图片(4)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H37BO
CAS号:
分子量:
316.33
Beilstein:
6370228
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
质量水平
SMILES字符串
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
IAQXEQYLQNNXJC-JPDDNCELSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
(+)- 和 (-)- 形式均为 B-烯丙基二异松蒎基硼烷衍生物的前体,这两种形式随后与醛反应生成具有高光学纯度的高烯丙醇 和 β-氨基醇。
反应物参与到:
- 氧化环化和烷基化合成离子霉素
- 四氢吡喃合成中的分子内共轭加成反应
- 羟醛加成和 Suzuki 偶联反应
- 烯丙基化反映
- 烷醇的合成
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 56, 401-401 (1991)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 339-339 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 9-9 (1987)