Merck
316679
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-四氟吡啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5HF4N
CAS号:
分子量:
151.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4046 (lit.)
沸点
102 °C (lit.)
密度
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Fc1cc(F)c(F)nc1F
InChI
1S/C5HF4N/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H
InChI key
HWIPMBCMGVXOKN-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
87.8 °F - closed cup
闪点(°C)
31 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)