Merck
311219
Sigma-Aldrich
苄氧甲酸酐
92%
别名:
Z2O, 焦碳酸二苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CO2CH2C6H5)2O
CAS号:
分子量:
286.28
Beilstein:
4324796
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
92%
表单
solid
mp
29-32 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
carbonate
phenyl
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于在氨基酸和其他胺类中引入 Z 保护基的试剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)