About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(CH3)3F·xH2O
CAS号:
分子量:
169.24 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES字符串
O.[F-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.FH.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
RQVPEOYSZICMEA-UHFFFAOYSA-M
应用
Reactant for:
- Fluorination reactions
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3