Merck
310751
Sigma-Aldrich
1-氯-2,4,6-三氟苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2Cl
CAS号:
分子量:
166.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
密度
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(F)c(Cl)c(F)c1