Merck
310743
Sigma-Aldrich
1,3,(6,7)-萘三磺酸 三钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H5(SO3Na)3 · xH2O
分子量:
434.31 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
官能团
sulfonic acid
SMILES字符串
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O9S3.3Na.H2O/c11-20(12,13)7-1-2-9-6(3-7)4-8(21(14,15)16)5-10(9)22(17,18)19;;;;/h1-5H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
XJQMXRPUYORHKQ-UHFFFAOYSA-K
一般描述
1,3,(6,7)-萘三磺酸三钠盐水合物是一种阴离子色素,常用于制作Ni、PPy-NTS和PPy-PTS电极以增强析氢反应。
应用
1,3,(6,7)-萘三磺酸三钠盐水合物可用作:
  • 毛细管电泳中的阴离子发色团
  • 一种用于吡咯聚合的阴离子掺杂剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Adriana Nori de Macedo et al.
Analytical chemistry, 85(22), 11112-11120 (2013-10-17)
New methods for quantitative analysis of strong anions are required for diagnostic testing of human diseases. Current techniques suffer from poor selectivity and/or long analysis times that are not amenable for labile anions in high-saline or volume-restricted samples. We introduce