Merck
310425
Sigma-Aldrich
(−)-Camphene
technical grade, 75% (90% as camphene and fenchene)
别名:
(1S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2204256
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
方案
75% (90% as camphene and fenchene)
旋光性
[α]20/D −48°, c = 4 in ethanol
[α]25/D -35 to -43°, c = 4 in ethanol
沸点
157.5-158.5 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
CRPUJAZIXJMDBK-BDAKNGLRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
93.2 °F - closed cup
闪点(°C)
34 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)