Merck
309249
Sigma-Aldrich
硫化铊(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Tl2S
CAS号:
分子量:
440.83
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
SMILES 字串
[Tl]S[Tl]
InChI
1S/S.2Tl
InChI 密鑰
YYOMHJQQXKRHAM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)