Merck
30905
Sigma-Aldrich
去污 溶液
别名:
聚乙二醇-乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
技術
protein quantification: suitable
密度
1.02 g/mL at 20 °C
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
73.4 °F - closed cup
閃點(°C)
23 °C - closed cup