Merck
307262
Sigma-Aldrich
2,4-二硝基氯化苄
99%
别名:
α-氯-2,4-二硝基甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O2N)2C6H3CH2Cl
CAS号:
分子量:
216.58
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-2-6(9(11)12)3-7(5)10(13)14/h1-3H,4H2
InChI key
DARDYTBLZQDXBK-UHFFFAOYSA-N
应用
2,4-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dinitrobenzylthio) and 2-(2,4-dinitrobenzylseleno) derivatives of 4,5-dihydroimidazolium chloride.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 6aλ4?thia?1, 6-diselena-3, 4-diazapentalenes, 1, 6, 6aλ4-triselena-3, 4-diazapentalenes, 6aλ4-thia-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes, and 6aλ4-Selena-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes from cyclic thioureas and selenoureas.
Lai LL and Reid DH.
Heteroatom Chem., 8(1), 13-27 (1997)