化驗
95%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H14Cl2NP/c1-5(2)9(6(3)4)10(7)8/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
UPPVRFOGRCBSJP-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成肽和寡核苷酸类似物的试剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Tetrahedron, 47, 2449-2449 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6687-6687 (1994)