About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H27ClSi
CAS号:
分子量:
234.88
Beilstein:
2322585
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.441
沸点
98 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(2,3)13/h4-12H2,1-3H3
InChI key
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
278.6 °F - closed cup
闪点(°C)
137 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter