Merck
306924
Sigma-Aldrich
2-溴己酰溴
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(Br)COBr
CAS号:
分子量:
257.95
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
沸点
85-90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C6H10Br2O/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
CSFUYRGXBNPTSR-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Bromohexanoyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
> 113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)