About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO2 · H2O
CAS号:
分子量:
147.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
表单
powder
旋光性
[α]18/D −83.1°, c = 1 in H2O
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
114-116 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
[H]O[H].CN1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.H2O/c1-7-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H2/t5-;/m0./s1
InChI key
IXBKFJZWNAVSHW-JEDNCBNOSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3