Merck
305766
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-2-甲基-4-硝基苯甲酸缩水甘油酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11NO5
分子量:
237.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]19/D +5.9°, c = 2.4 in chloroform
mp
87-89 °C (lit.)
官能团
ester
ether
nitro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@]2(COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)CO2
InChI
1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m1/s1
InChI key
PUBTVFBOTFDPTA-LLVKDONJSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)