Merck
302899
Sigma-Aldrich
4,4′-二甲基安息香
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16O2
CAS号:
分子量:
240.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(C)cc2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)