方案
98%
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
InChI key
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N
联系客户支持98%
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N