Merck
300233
Sigma-Aldrich
6-氨基-3,4-苯并香豆素
99%
别名:
2-氨基-6H-二苯并[b,d]吡喃-6-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9NO2
CAS号:
分子量:
211.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
mp
190-191 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
Nc1ccc2OC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C13H9NO2/c14-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(15)16-12/h1-7H,14H2
InChI key
DGSQFJGGUZPEHU-UHFFFAOYSA-N
应用
6-Amino-3,4-benzocoumarin may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)