方案
96%
mp
77-79 °C (lit.)
官能团
fluoro
iodo
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3FINO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
应用
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene may be used in chemical synthesis.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3