Merck
298867
Sigma-Aldrich
1-硝基-2-丙基苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2C6H4NO2
CAS号:
分子量:
165.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.527 (lit.)
沸点
133-136 °C/26 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
nitro
SMILES字符串
CCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10(11)12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
InChI key
UGAXDAGIKIVCQB-UHFFFAOYSA-N
应用
1-Nitro-2-propylbenzene may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
221.0 °F - closed cup
闪点(°C)
105 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)