Merck
298808
Sigma-Aldrich
2,6-二苄氧基甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20O2
分子量:
304.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2/c1-17-20(22-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(17)23-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChI 密鑰
BJSONGFQRAVOPD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)