Merck
298727
Sigma-Aldrich
4-羟基-6-甲基-2-氧-3-环己烯-1-羧酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O4
CAS号:
分子量:
198.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)C1C(C)CC(O)=CC1=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-14-10(13)9-6(2)4-7(11)5-8(9)12/h5-6,9,11H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GABAYOQGPJPKDK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of mass spectral and fragmentation pattern of some centrally-acting 1, 3-cyclohexandione derivatives.
Ogunleye DS.
Nigerian Journal of Pharmaceutical Research, 3(1), 72-81 (2005)