Merck
298441
Sigma-Aldrich
单氯硼烷二甲基硫醚络合物
别名:
monoChloroborane methyl sulfide complex, 硫化氯硼烷甲基络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2S·BH2Cl
CAS号:
分子量:
110.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES 字串
C[S+](C)[BH2-]Cl
InChI
1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
CUKLQTNDSCOWTI-UHFFFAOYSA-N
應用
用于硼氢化反应和合成氯二烷基硼烷的试剂。
Reactant for:
  • Substitution reactions
  • Boronation reactions
  • Preparation of diborylamines
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes via low-temperature carbon-hydrogen activation reactions
  • Asymmetrical aldol reactions with a-chiral aldehydes
  • Addition reaction with α-pinene
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)