Merck
298379
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-羟基丁酸 钠盐
optical purity ee: 99% (GLC)
别名:
(S)-(+)-3-羟基丁酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
分子量:
126.09
Beilstein:
4210229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
光學活性
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
光學純度
ee: 99% (GLC)
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)