Merck
298247
Supelco
蛋白银
mild
别名:
胶体银
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12190000
组成
Ag, 20%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)