Merck
298069
Sigma-Aldrich
丁位癸内酯
≥98%
别名:
(±)-丁位癸内酯, δ-癸内酯, (±)-δ-戊基-δ-戊内酯, (±)-6-戊基四氢-2H-吡喃-2-酮, 5-羟基癸酸δ-内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O2
CAS号:
分子量:
170.25
Beilstein:
117520
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
沸点
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Measurement of optical rotatory dispersion and circular dichroism of (+) 5-decanolide (tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one) has been reported.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Optical rotatory dispersion and circular dichroism of d-lactones: Determination of the absolute configuration of (+) 5-decanolide and (+) 5-dodecanolide.
Korver O.
Tetrahedron, 26(10), 2391-2396 (1970)