Merck
298018
Sigma-Aldrich
双十烷基二甲基溴化铵 溶液
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
CAS号:
分子量:
406.53
MDL號碼:
濃度
80 wt. % in ethanol/water (15:5)
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)