Merck
297933
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-六氢-3a-羟基-7a-甲基-1H-茚-1,5(6H)-二酮
97%
别名:
Hajos-Parrish 二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O3
CAS号:
分子量:
182.22
Beilstein:
2447128
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]19/D +55°, c = 1 in chloroform
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@]12CCC(=O)C[C@@]1(O)CCC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9-4-2-7(11)6-10(9,13)5-3-8(9)12/h13H,2-6H2,1H3/t9-,10+/m1/s1
InChI key
PUHCDQVSBDIJTM-ZJUUUORDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)