Merck
296627
Sigma-Aldrich
N,N-二乙基水杨酰胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO2
CAS号:
分子量:
193.24
MDL编号:
方案
99%
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES字符串
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)