方案
98%
旋光性
[α]/D +6.0±1.0°, c = 5 in chloroform
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
WGK
WGK 3