Merck
296260
Sigma-Aldrich
2,4,6-三苯基吡喃硫酸氢盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H18O5S
CAS号:
分子量:
406.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
mp
269-271 °C (lit.)
SMILES字符串
OS([O-])(=O)=O.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)