Merck
293571
Sigma-Aldrich
2-乙硫基-2,2-二苯基乙酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5SC(C6H5)2CO2H
CAS号:
分子量:
272.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
127-129 °C (lit.)
SMILES 字串
CCSC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2S/c1-2-19-16(15(17)18,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
NGHYFCDORXGZOD-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)