Merck
29207
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Ddiv)-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
Nα-芴甲氧羰基-Nε-[1-(4,4-二甲基-2,6-二氧代环己基亚甲基)-3-甲基丁基]-L-赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H42N2O6
分子量:
574.71
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
质量水平
方案
≥96.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)C\C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)=C4/C(=O)CC(C)(C)CC4=O
InChI
1S/C34H42N2O6/c1-21(2)17-28(31-29(37)18-34(3,4)19-30(31)38)35-16-10-9-15-27(32(39)40)36-33(41)42-20-26-24-13-7-5-11-22(24)23-12-6-8-14-25(23)26/h5-8,11-14,21,26-27,35H,9-10,15-20H2,1-4H3,(H,36,41)(H,39,40)/t27-/m0/s1
InChI key
PYCBVLUBTMHNPW-MHZLTWQESA-N
其他说明
正交保护性赖氨酸,Ddiv 保护比 Dde 对哌啶(Fmoc 脱保护)更稳定
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S.R. Chhabra et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1603-1603 (1998)