Merck
291315
Sigma-Aldrich
二甲基五氟苯基硅烷
98%
别名:
(五氟苯基)二甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6F5SiH(CH3)2
CAS号:
分子量:
226.22
Beilstein:
2273224
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
61-62 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH](C)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
醇的保护试剂。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup