Merck
291307
Sigma-Aldrich
4-碘丁基乙酸酯
technical grade, 85%
别名:
乙酸-4-碘丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2(CH2)4I
CAS号:
分子量:
242.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
85%
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-95 °C/5.5 mmHg (lit.)
密度
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OCCCCI
InChI
1S/C6H11IO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4-Iodobutyl acetate has been used in the preparation of:
  • tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
  • tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Phosphonium ionic liquids: design, synthesis and evaluation of biodegradability.
Atefi F, et al.
Green Chemistry, 11(10), 1595-1604 (2009)