Merck
290688
Sigma-Aldrich
4-乙酰氨基-4′-异硫氰酸芪-2,2′-磺酸二钠盐 二钠盐 水合物
technical grade, 80%
别名:
SITS, 二钠4-乙酰氨基-4′-异硫氰酸芪-2,2′-二磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12N2Na2O7S3 · xH2O
CAS号:
分子量:
498.46 (anhydrous basis)
Beilstein:
9177451
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
technical grade
化驗
80%
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O7S3.2Na/c1-11(20)19-15-7-5-13(17(9-15)29(24,25)26)3-2-12-4-6-14(18-10-27)8-16(12)28(21,22)23;;/h2-9H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;;
InChI 密鑰
NPAWAMRXPHRVQY-WTVBWJGASA-L