Merck
29067
二碘(对伞花烃)钌(II)二聚体
别名:
二-μ-碘(对伞花烃)碘化钌(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28I4Ru2
CAS号:
分子量:
978.19
MDL號碼:
mp
234-236 °C
SMILES 字串
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI 密鑰
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于以下反应的催化剂:
  • 钌催化的氢化
  • 沃尔福斯型二茂铁芳基二膦配体的制备
  • 钌催化的合成反应
  • 酮和烯烃的对映选择性氢化
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)