方案
97%
折射率
n20/D 1.324 (lit.)
沸点
72 °C (lit.)
密度
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC1(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5F6O3/c6-3(7)1(12)14-2(13)4(8,9)5(3,10)11
InChI key
IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter