Merck
290262
Sigma-Aldrich
2,3-二氟苯甲醇
94%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH2OH
CAS号:
分子量:
144.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
94%
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
密度
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI 密鑰
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
應用
2,3-Difluorobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)